Få mere at vide
1-Chloropentane, 98%
Artikelnummer. 11446426
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11446426
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24733.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-59-9
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.59
MDL nummer MFCD00001015
InChI nøgle SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC navn 1-chloropentane
SMIL CCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloropentane
Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.881
Kogepunkt 106°C to 108°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Lugt Sweet
Lineær formel CH3(CH2)4Cl
Brydningsindeks 1.4125
Mængde 1000 g
FN nummer UN1107
Merck Index 14,606
Formel vægt 106.6
Procent renhed 98%