Få mere at vide
1-Chlorooctane, 99%
Artikelnummer. 11376906
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376906 500 mL 500ml
11366906 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04358.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-85-3 | C8H17Cl | 148.674 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-85-3
Molekylær formel C8H17Cl
Molekylvægt (g/mol) 148.674
MDL nummer MFCD00001022
InChI nøgle CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC navn 1-chloroctan
SMIL CCCCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorooctane
Smeltepunkt -58°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 182°C to 183°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.4298
Mængde 500 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1697464
Formel vægt 148.68
Procent renhed 99%