Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorooctane |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3(CH2)7Cl |
| Brydningsindeks | 1.4288 to 1.4308 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |