Få mere at vide
1-Chlorooctane 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10041750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041750 100 mL Glass bottle 100ml
10428482 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154711000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 111-85-3
Molekylær formel C8H17Cl
Molekylvægt (g/mol) 148.674
MDL nummer MFCD00001022
InChI nøgle CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC navn 1-chlorooctane
SMIL CCCCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorooctane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3(CH2)7Cl
Brydningsindeks 1.4288 to 1.4308 (20°C, 589nm)
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 159
Formel vægt 148.68
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Liquid