Få mere at vide
1-Chlorooctadecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorooctadecane |
| CAS | 3386-33-2 |
| Molekylær formel | C18 H37 Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chlorooctadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.94 |
| Formel vægt | 288.2584 |