Få mere at vide
1-Chlorooctadecane, 94%
Artikelnummer. 11451367
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451367 25 g 25g
11461367 100 g 100g
11471367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24900.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3386-33-2 | C18H37Cl | 288.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3386-33-2
Molekylær formel C18H37Cl
Molekylvægt (g/mol) 288.94
MDL nummer MFCD00000960
InChI nøgle VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl chloride, octadecane, 1-chloro, n-octadecyl chloride, 1-chloroctadecane, chlorooctadecane, octadecane, chloro, unii-73h8vd533i, 1-chloranyloctadecane, stearylchloride, acmc-1cnf6
PubChem CID 18815
IUPAC navn 1-chloroctadecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorooctadecane
Smeltepunkt 20°C to 23°C
Tæthed 0.849
Kogepunkt 157°C to 158°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3(CH2)17Cl
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 288.95
Procent renhed 94%