Få mere at vide
1-Chlorooctadecane 10000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310879
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310879 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310879 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010318DI
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorooctadecane
CAS 3386-33-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Chlorooctadecane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H37 Cl
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Octadecane, 1-chloro-, 1-Chlorooctadecane, 1-Octadecyl chloride, NSC 5543, Octadecyl chloride, n-Octadecyl chloride
InChI formel InChI=1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1-chlorooctadecane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 288.94
Mængde 1 ml
Formel vægt 288.2584 g/mol