Få mere at vide
1-Kloraftalen (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloronaphthalene |
| CAS | 90-13-1 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Naphthalene, 1-chloro-, 1-Chloronaphthalene, 1-Chloronaphthaline, 1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride, NSC 6166, PCN 1, α-Chloronaphthalene, α-Naphthyl chloride, 1-Monochloronaphthalene, 1-MonoCN, 1-MCN, PCN-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMIL | Clc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-chloronaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.62 |
| Formel vægt | 162.0236 |