Få mere at vide
1-Chloronaphthalene, tech. 85%, resten 2-chloronaphthalen.
Artikelnummer. 11437277
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437277 250 g 250g
11427277 50 g 50g
11417277 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15029.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162,616 g/mol
1-Chloronaphthalen blev brugt som opløsningsmiddeladditiv i fremstillingen af fullerenbaserede fotovoltaiske enheder. Det blev brugt til fremstilling af polyvinylchloridbaserede membraner af 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) til arsenitbestemmelse. Anvendes også til syntese af farmaceutiske forbindelser såsom arylchlorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloronaphthalen blev brugt som opløsningsmiddeladditiv i fremstillingen af fullerenbaserede fotovoltaiske enheder. Det blev brugt til fremstilling af polyvinylchloridbaserede membraner af 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) til arsenitbestemmelse. Anvendes også til syntese af farmaceutiske forbindelser såsom arylchlorider.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-13-1
Molekylær formel C10H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 162.616
MDL nummer MFCD00003874
InChI nøgle JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC navn 1-chlornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloronaphthalene
Smeltepunkt ∼-8°C
Tæthed 1.194
Kogepunkt 259°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Assay Procent Noter resten 2-chlornaphthalen
Brydningsindeks 1.633
Mængde 250 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.62
Procent renhed 85%
Grad Teknisk