Få mere at vide
1-Chloronaphthalene, tech. 85%, remainder 2-chloronaphthalene
Artikelnummer. 11417277
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11417277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15029.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.616 g/mol
1-Chloronaphthalen blev brugt som opløsningsmiddeladditiv i fremstillingen af fullerenbaserede fotovoltaiske enheder. Det blev brugt til fremstilling af polyvinylchloridbaserede membraner af 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) til arsenitbestemmelse. Anvendes også til syntese af farmaceutiske forbindelser såsom arylchlorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloronaphthalen blev brugt som opløsningsmiddeladditiv i fremstillingen af fullerenbaserede fotovoltaiske enheder. Det blev brugt til fremstilling af polyvinylchloridbaserede membraner af 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) til arsenitbestemmelse. Anvendes også til syntese af farmaceutiske forbindelser såsom arylchlorider.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-13-1
Molekylær formel C10H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 162.616
MDL nummer MFCD00003874
InChI nøgle JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC navn 1-chlornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloronaphthalene
Smeltepunkt ∼-8°C
Tæthed 1.194
Kogepunkt 259°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Assay Procent Noter resten 2-chlornaphthalen
Brydningsindeks 1.633
Mængde 1000 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.62
Procent renhed 85%
Grad Teknisk