Få mere at vide
1-Chloronaphthalen, 85%, teknisk, resten 2-Chloronaphthalen,
Artikelnummer. 11954521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11954521 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10479252 100 mL Glasflaske 100ml
10575671 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180970025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Molekylær formel C10H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 162.62
InChI nøgle JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC navn 1-chlornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloronaphthalene
Smeltepunkt -2.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1940g/mL
Kogepunkt 259.0°C
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7Cl
Brydningsindeks 1.6310 to 1.6340
Mængde 2.5 L
Beilstein 05,541
Merck Index 15,2151
Specifik vægtfylde 1.194
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Formel vægt 162.62
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.