Få mere at vide
1-(Klormethyl)naphthalen, TRC
Artikelnummer. 30350343
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350343 10 g
30349894 5 g
30354573 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36803010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-52-2
Molekylær formel C11H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.64
Synonym 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
IUPAC navn 1-(chloromethyl)naphthalene
SMIL ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)naphthalene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Formel vægt 176.0393
Procent renhed >95%