Få mere at vide
1-(Chloromethyl)naphthalen, 95%
Artikelnummer. 10627062 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10627062 500 g Glasflaske 500g
10365930 5 g Glasflaske 5g
10375930 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10627062 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 109455000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 86-52-2 | C11H9Cl | 176,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-52-2
Molekylær formel C11H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.65
MDL nummer MFCD00004042
InChI nøgle XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC navn 1-(chlormethyl)naphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)naphthalene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31 °C til 31 °C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 291 °C til 292 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde Resten 2-chlormethylnaphtalen (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH2Cl
Brydningsindeks 1,6350 til 1,639
Mængde 500 g
Beilstein 05, 566
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 176.65
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske efter smeltning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.