Få mere at vide
1-(Chloromethyl)naphthalen, 95%
Artikelnummer. 10365930 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10365930 5 g Glasflaske 5g
10375930 100 g Glasflaske 100g
10627062 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365930 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 109450050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-52-2 | C11H9Cl | 176,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-52-2
Molekylær formel C11H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.65
MDL nummer MFCD00004042
InChI nøgle XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC navn 1-(chlormethyl)naphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)naphthalene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31°C to 31°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 291°C to 292°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde Remainder 2-chloromethylnaphtalene (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH2Cl
Brydningsindeks 1.6350 to 1.639
Mængde 5 g
Beilstein 05, 566
Specifik vægtfylde 1.17
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 176.65
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.