Få mere at vide
1-(chlormethyl)naphthalen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405827
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405827 250 g 250g
11454250 100 g 100g
11464250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24385.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 86-52-2 | Molekylærformel: C11H9Cl | Molekylvægt: 176,643 g/mol
1-(Chloromethyl)naphthalen er et nøglemateriale til syntese af farvepigment og som fluorescerende lysmiddel. Det anvendes i syntetisk harpiks og medicin. Palladium-katalyseret nukleofil dearomatisering af chloromethylnaphthalen-derivater producerer orto- eller parasubstituerede carbocykler med tilfredsstillende til fremragende udbytte.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1-(Chloromethyl)naphthalen er et nøglemateriale til syntese af farvepigment og som fluorescerende lysmiddel. Det anvendes i syntetisk harpiks og medicin. Palladium-katalyseret nukleofil dearomatisering af chloromethylnaphthalen-derivater producerer orto- eller parasubstituerede carbocykler med tilfredsstillende til fremragende udbytte.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Uforenligt med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-52-2
Molekylær formel C11H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 176.643
MDL nummer MFCD00004042
InChI nøgle XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC navn 1-(chlormethyl)naphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)naphthalene
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Kogepunkt 291 °C til 292 °C
Flammepunkt 132 °C (270 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 636885
Formel vægt 176.65
Procent renhed 94%