Få mere at vide
1-(chlormethyl)cyclohexancarbonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10178204
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Unit Size
10178204 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10137392 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10178204 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RH01751DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 112905-95-0
Molekylær formel C8H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 157.641
InChI nøgle BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC navn 1-(chlormethyl)cyclohexan-1-carbonitril
SMIL C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 157.64
Procent renhed 95%