missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| CAS | 1208-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Chloromethyl)-4-(phenylsulfanyl)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-(phenylthio)-, 4-Phenylthiobenzyl chloride, NSC 43056, Sulfide, alpha-chloro-p-tolyl phenyl (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | ClCc1ccc(Sc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(chloromethyl)-4-phenylsulfanylbenzene |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?