Få mere at vide
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), 98+%
Artikelnummer. 11323896
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323896 25 g 25g
11313896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17003.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354,26 g/mol
1-chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan bis(tetrafluorborat) bruges som reagens til elektrofil fluorering og fungerer også som et selektivt oxidationsmiddel. Det er en yderst effektiv og alsidig kilde til elektrofil fluor og bruges også til syntese af organofluor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan bis(tetrafluorborat) bruges som reagens til elektrofil fluorering og fungerer også som et selektivt oxidationsmiddel. Det er en yderst effektiv og alsidig kilde til elektrofil fluor og bruges også til syntese af organofluor.
Opløselighed Opløseligt i
vand, acetonitril, alkohol, acetone, dimethylformamid, pyridin og dimethylsulfoxid.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140681-55-6
Molekylær formel C7H14B2ClF9N2
Molekylvægt (g/mol) 354.26
MDL nummer MFCD00142607
InChI nøgle TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan;ditetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Smeltepunkt ∽250 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
FN nummer UN3088
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetonitril, alkohol, acetone, dimethylformamid, pyridin og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 354.26
Procent renhed ≥98%