Få mere at vide
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat), 96%
Artikelnummer. 11926531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11926531 100 g Glasflaske 100g
10561881 5 g Glasflaske 5g
10202322 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291491000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140681-55-6
Molekylær formel C7H14B2ClF9N2
Molekylvægt (g/mol) 354.26
MDL nummer MFCD00142607
InChI nøgle TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan;ditetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Smeltepunkt 260,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >54 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,8562
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i HCL, moderat opløselig i ch3cn, dmf, let opløselig i (ch3)2co
Formel vægt 354.26
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.