missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-04-1 |
| Molekylær formel | C17H19Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-4-cyclohexyl-naphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19Cl/c18-12-14-10-11-16(13-6-2-1-3-7-13)17-9-5-4-8-15(14)17/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2 |
| SMIL | ClCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 1-(chloromethyl)-4-cyclohexylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.79 |
| Formel vægt | 258.1175 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?