missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30368553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368553 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369165250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Chloromethyl-4-cyclohexylnaphthalene
CAS 71109-04-1
Molekylær formel C17H19Cl
Mængde 250 mg
Synonym 1-(Chloromethyl)-4-cyclohexyl-naphthalene
InChI formel InChI=1S/C17H19Cl/c18-12-14-10-11-16(13-6-2-1-3-7-13)17-9-5-4-8-15(14)17/h4-5,8-11,13H,1-3,6-7,12H2
SMIL ClCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-4-cyclohexylnaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 258.79
Formel vægt 258.1175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.