Få mere at vide
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene |
| CAS | 620-19-9 |
| Molekylær formel | C8H9Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(klormethyl)-3-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.61 |
| Formel vægt | 140.0393 |