Få mere at vide
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30364037
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30364037 25 g
1 options
Artikelnummer. 30364037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58786825G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene
CAS 620-19-9
Molekylær formel C8H9Cl
Mængde 25 g
Synonym 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMIL Cc1cccc(CCl)c1
IUPAC navn 1-(klormethyl)-3-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 140.61
Formel vægt 140.0393