Få mere at vide
1-chlormethyl-1H-1,2,4-triazol, hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15395048 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15395048 5 g 5g
15385048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395048 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456090050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84387-61-1
Molekylær formel C3H5Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 153.99
MDL nummer MFCD00964947
InChI nøgle GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 13268168
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-1,2,4-triazol;hydrochlorid
SMIL Cl.ClCN1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 154
Procent renhed 98%