Få mere at vide
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15408665
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15408665
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33830.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84387-61-1 | C3H4ClN3 | 117.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84387-61-1
Molekylær formel C3H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 117.54
MDL nummer MFCD00964947
InChI nøgle PXNMFQMREJNQQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3743882
SMIL ClCN1C=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Smeltepunkt 138°C to 145°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl, 1-chloro-methyl-1h-1,2,4-triazole
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-1,2,4-triazol
Formel vægt 154
Procent renhed 96%