missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium Chloride |
| CAS | 27123-11-1 |
| Molekylær formel | C8H10Cl2N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[(Chloromethoxy)methyl]-2-formyl-pyridinium Chloride Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN2O2.ClH/c9-6-13-7-11-4-2-1-3-8(11)5-10-12;/h1-5H,6-7H2;1H |
| SMIL | [Cl-].ClCOC[N+]=1C=CC=CC1C=NO |
| IUPAC navn | 1-((chloromethoxy)methyl)-2-((hydroxyimino)methyl)pyridin-1-ium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.08 |
| Formel vægt | 236.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?