Få mere at vide
1-chlorisoquinolin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10569023 1 g Glasflaske 1g
10688224 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19493-44-8 | C9H6ClN | 163.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19493-44-8
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.61
MDL nummer MFCD00024134
InChI nøgle MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
PubChem CID 140539
IUPAC navn 1-chlorisoquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroisoquinoline
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 31°C to 36°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 274°C to 275°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.61
Procent renhed 97+%
Fysisk form Low Melting Solid, Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloroisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.