Få mere at vide
1-Chloroisoquinoline, 95%
Artikelnummer. 11354785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354785 1 g 1g
11364785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17831.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19493-44-8 | C9H6ClN | 163.604 g/mol
Produktet er blevet brugt i en Mn-katalyseret krydskobling med aryl- og alkylmagnesiumhalogenider. Det er også blevet brugt i en Pd-katalyseret krydskobling med heteroarylboronsyrer og estere. Desuden er det blevet brugt i en homokoblingsreaktion for at give bis-isoquinolin, hvoraf hver enantiomer kan være meget nyttig som en chiral ligand til asymmetrisk syntese. 1-Chloroisoquinon anvendes til fremstilling af nye aminoisoquinolinylurinstofderivater, som viser antiproliferativ aktivitet mod melanomcellelinjer. Det kan også anvendes til kontrol af opbevaringsalder og stabilitet af ustabile boronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Produktet er blevet brugt i en Mn-katalyseret krydskobling med aryl- og alkylmagnesiumhalogenider. Det er også blevet brugt i en Pd-katalyseret krydskobling med heteroarylboronsyrer og estere. Desuden er det blevet brugt i en homokoblingsreaktion for at give bis-isoquinolin, hvoraf hver enantiomer kan være meget nyttig som en chiral ligand til asymmetrisk syntese. 1-Chloroisoquinon anvendes til fremstilling af nye aminoisoquinolinylurinstofderivater, som viser antiproliferativ aktivitet mod melanomcellelinjer. Det kan også anvendes til kontrol af opbevaringsalder og stabilitet af ustabile boronsyrer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19493-44-8
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.604
MDL nummer MFCD00024134
InChI nøgle MSQCQINLJMEVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-isoquinoline, isoquinoline, 1-chloro, chloroisoquinoline, isoquinoline, chloro, 1-chloroisoquinone, 1-chloro isoquinoline, zlchem 1129, pubchem13906, acmc-1bowu, 1-chloroisoquinoline
PubChem CID 140539
IUPAC navn 1-chlorisoquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroisoquinoline
Smeltepunkt 33°C to 35°C
Kogepunkt 105°C to 108°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 2996
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 163.61
Procent renhed 95%