Få mere at vide
1-Chloroisofluorane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 32778-08-8 |
| Molekylær formel | C3 H Cl2 F5 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2RS)-2-Chloro-2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, Isoflurane Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-1(2(6,7)8)11-3(5,9)10/h1H |
| SMIL | FC(F)(F)C(Cl)OC(F)(F)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-2-[chloro(difluoro)methoxy]-1,1,1-trifluoroethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.94 |
| Formel vægt | 217.9325 |