Få mere at vide
1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroisobutyl propionate (Technical Grade) |
| CAS | 58304-65-7 |
| Molekylær formel | C7H13ClO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-methylpropyl Propanoate, 1-Chloro-2-methylpropyl Propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-4-6(9)10-7(8)5(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(=O)OC(Cl)C(C)C |
| IUPAC navn | (1-chloro-2-methylpropyl) propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vægt | 164.0604 |