Få mere at vide
1-Chlorohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorohexane (Hexylchloride) |
| CAS | 544-10-5 |
| Molekylær formel | C6 H13 Cl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Hexane, 1-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Chlorohexane, 1-Hexyl chloride, Hexyl chloride, n-Hexyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chlorohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.62 |
| Formel vægt | 120.0706 |