Få mere at vide
1-Chlorohexane, 96%
Artikelnummer. 11490477
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490477 50 g 50g
11400487 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22379.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 544-10-5
Molekylær formel C6H13Cl
Molekylvægt (g/mol) 120.62
MDL nummer MFCD00001018
InChI nøgle MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
IUPAC navn 1-chlorhexan
SMIL CCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorohexane
Smeltepunkt -94°C
Kogepunkt 132°C to 134°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Lineær formel CH3(CH2)5Cl
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731289
Merck Index 14,2144
Formel vægt 120.62
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.