Få mere at vide
1-Chlorohexan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorohexan-2-one |
| CAS | 20261-68-1 |
| Molekylær formel | C6 H11 Cl O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Butyl chloromethyl ketone, Chloromethyl butyl ketone, NSC 105286 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-6(8)5-7/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 1-chlorohexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.604 |
| Formel vægt | 134.05 |