Få mere at vide
1-Chlorohexadecane, TRC
Artikelnummer. 30363129
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30363129 1 g
1 options
Artikelnummer. 30363129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3715851G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorohexadecane
CAS 4860-03-1
Molekylær formel C16H33Cl
Mængde 1 g
Synonym 1-Hexadecyl Chloride, Cetyl Chloride, Hexadecyl Chloride, NSC 43727, NSC 57106, Palmityl Chloride, n-Hexadecyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1-chlorohexadecane
Molekylvægt (g/mol) 260.89
Formel vægt 260.2271