missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chlorohexadecane-d33, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorohexadecane-D33 |
| CAS | 352431-13-1 |
| Molekylær formel | C16 D33 Cl |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Hexadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16-d33, 16-chloro- (9 CI), 16-Chlorohexadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16-d33, 1-Chlorohexadecane-d33, 1-Chlorohexadecane-D33, Cetyl-d33 chloride, Hexadecyl-d33 chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.0896 |
| Formel vægt | 293.4342 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?