Få mere at vide
1-Chlorohexadecane, 97%
Artikelnummer. 11461017
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461017 500 mL 500ml
11451017 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23406.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4860-03-1 | C9H7F3O3 | 220.15 g/mol
1-chlorhexadecan anvendes som opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer, lægemidler, antibakteriel spray.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlorhexadecan anvendes som
opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer, lægemidler, antibakteriel spray.
Opløselighed
Opløselig i ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4860-03-1
MDL nummer MFCD00000959
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorohexadecane
Smeltepunkt 8°C to 10°C
Tæthed 0.865
Kogepunkt 322°C
Flammepunkt 136°C (276°F)
Molekylær formel C16H33Cl
Lineær formel CH3(CH2)15Cl
Brydningsindeks 1.449
Mængde 500 mL
Beilstein 1748498
Synonym cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580
Opløselighedsinformation Soluble in ether. Insoluble in water.
InChI nøgle CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1-chlorhexadecan
Molekylvægt (g/mol) 260.89
PubChem CID 20993
Formel vægt 260.89
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.