Få mere at vide
1-Chlorohexadecane, 97%
Artikelnummer. 11451017
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451017 100 mL 100ml
11461017 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23406.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4860-03-1 | C9H7F3O3 | 220.15 g/mol
1-chlorhexadecan anvendes som opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer, lægemidler, antibakteriel spray.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-chlorhexadecan anvendes som
opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer, lægemidler, antibakteriel spray.
Opløselighed
Opløselig i ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4860-03-1
MDL nummer MFCD00000959
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorohexadecane
Smeltepunkt 8°C to 10°C
Tæthed 0.865
Kogepunkt 322°C
Flammepunkt 136°C (276°F)
Molekylær formel C9H7F3O3
Lineær formel CH3(CH2)15Cl
Brydningsindeks 1.449
Mængde 100 mL
Beilstein 1748498
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl, pubchem10415, acmc-209wn0, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethyl, 2-methyloxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid
Opløselighedsinformation Soluble in ether. Insoluble in water.
InChI nøgle NAKZCKOHULJEID-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 2-methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 220.15
PubChem CID 13585909
Formel vægt 260.89
Procent renhed 97%