Få mere at vide
1-Klorethylisopropylcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate |
| CAS | 98298-66-9 |
| Molekylær formel | C6H11O3Cl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC navn | 1-chlorethylpropan-2-ylcarbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.6 |
| Formel vægt | 166.0397 |