Få mere at vide
1-Chloroethyl Ethyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroethyl Ethyl Carbonate |
| CAS | 50893-36-2 |
| Molekylær formel | C5H9ClO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC navn | 1-chloroethyl ethyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vægt | 152.024 |