Få mere at vide
1-Chloroethyl Cyclohexyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15ClO3/c1-7(10)12-9(11)13-8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 206.071 |