missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chloroethyl Cyclohexyl Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30004341
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004341 100 g
30011603 10 g
30012490 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367640100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99464-83-2
Molekylær formel C9 H15 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 206.67
Synonym Carbonic acid, 1-chloroethyl cyclohexyl ester, 1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl chloride, 1-Chloroethyl cyclohexyl carbonate, 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]-1-chloroethane, Carbonic acid 1-chloroethyl ester cyclohexyl ester, Cilexetil chloride, Cyclohexyl 1-chloroethyl carbonate, Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate
IUPAC navn 1-chloroethyl cyclohexyl carbonate
SMIL CC(Cl)OC(=O)OC1CCCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclohexyl 1-Chloroethyl Carbonate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H15ClO3/c1-7(10)12-9(11)13-8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
Formel vægt 206.071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.