Få mere at vide
1-chlorethylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339045
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339045 5 g 5g
11349045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14197.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50893-53-3 | C3H4Cl2O2 | 142.96 g/mol
1-chlorethylchlorformiat fungerer som et reagens i den selektive N-dealkylering af tertiære aminer. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af alkyl-1-chlorethylcarbonater. Yderligere bruges det til N-demethyleringsreaktion ved bestemmelse af flere misbrugsstoffer i biologiske væsker ved anvendelse af kapillærelektroforese med naturlig fluorescens og laserinduceret fluorescensdetektion. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for den kemoselektive desilylering af silylbeskyttede alkoholer. Ud over dette bruges det til at spalte benzhydrylgrupper fra aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-chlorethylchlorformiat fungerer som et reagens i den selektive N-dealkylering af tertiære aminer. Det bruges også som en reaktant ved fremstilling af alkyl-1-chlorethylcarbonater. Yderligere bruges det til N-demethyleringsreaktion ved bestemmelse af flere misbrugsstoffer i biologiske væsker ved anvendelse af kapillærelektroforese med naturlig fluorescens og laserinduceret fluorescensdetektion. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for den kemoselektive desilylering af silylbeskyttede alkoholer. Ud over dette bruges det til at spalte benzhydrylgrupper fra aminer.
Opløselighed Blandbar med
de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærkt oxidationsmiddel, stærk base, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50893-53-3
Molekylær formel C3H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.96
MDL nummer MFCD00000647
InChI nøgle QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-chloroethyl chloroformate, chloroformic acid 1-chloroethyl ester, 1-chloro ethyl chloroformate, 1-chloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 1-chloroethyl ester, ace-cl, alpha-chloroethyl chloroformate, chloro 1-chloroethoxy methanone, .alpha.-chloroethyl chloroformate, pubchem17418
PubChem CID 521305
IUPAC navn 1-chlorethylcarbonochloridat
SMIL CC(Cl)OC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroethyl chloroformate
Smeltepunkt -65°C
Tæthed 1.312
Kogepunkt 119°C to 121°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.423
Mængde 5 g
FN nummer UN2742
Beilstein 1747601
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents.
Formel vægt 142.97
Procent renhed 98%