Få mere at vide
1-chloroethyl acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-chloroethyl acetate |
| CAS | 5912-58-3 |
| Molekylær formel | C4 H7 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC(Cl)OC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-chloroethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.55 |
| Formel vægt | 122.013 |