missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-chloroethyl acetate, TRC

Artikelnummer. 30367765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59125010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-chloroethyl acetate
CAS 5912-58-3
Molekylær formel C4 H7 Cl O2
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3
SMIL CC(Cl)OC(=O)C
IUPAC navn 1-chloroethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 122.55
Formel vægt 122.013
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.