Få mere at vide
1-Chlorododecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorododecane |
| CAS | 112-52-7 |
| Molekylær formel | C12H25Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Dodecyl Chloride, Dodecyl Chloride, Lauryl Chloride, NSC 57107 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chlorododecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.78 |
| Formel vægt | 204.1645 |