Få mere at vide
1-Klorodekan, TRC
Artikelnummer. 30361846
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30361846 10 g
1 options
Artikelnummer. 30361846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36598010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Molekylær formel C10 H21 Cl
Mængde 10 g
Synonym 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
InChI formel InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCl
IUPAC navn 1-chlorodekan
Molekylvægt (g/mol) 176.73
Formel vægt 176.1332