Få mere at vide
(1-Klorcyclohexyl)cyclohexyl-methanon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2 |
| Formel vægt | 228.1281 |