Få mere at vide
1-Klorobutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorobutane |
| CAS | 109-69-3 |
| Molekylær formel | C4 H9 Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCl |
| IUPAC navn | 1-klorobutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.57 |
| Formel vægt | 92.0393 |