Få mere at vide
1-Chlorobutane, Supelco™
Beskrivelse
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in \gradient grade\ as well as \isocratic grade\. This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 109-69-3 |
| Smeltepunkt | -123°C |
| Tæthed | 0.886 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 79°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)3Cl |
| MDL nummer | MFCD00001009 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 1-Chlorobutane, n-Butyl chloride, 1-Chlorobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.57 |
| Grad | Research |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.