Få mere at vide
1-Chlorobutane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389717 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16389717
Brand: SPEX Certiprep S838
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1-Chlorobutane109-69-31000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 109-69-3, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C4H9Cl
MDL nummer MFCD00001009
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCl
IUPAC navn 1-chlorobutane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only